Stampa…
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450250-100G PC450250-25G PC450250-5G
APOSPC450250-100GEA 259 EUR
APOSPC450250-100G APOSPC450250-25G APOSPC450250-5G
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₆H₆F₃NO₃S
Punto di fusione: 221…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274656
CAS Number: 52193-54-1