Stampa…
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-fluorobenzoate
PC450245-1G PC450245-25G PC450245-5G
APOSPC450245-1GEA 53.9 EUR
APOSPC450245-1G APOSPC450245-25G APOSPC450245-5G
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₆BrFO₂
Peso molecolare: 233,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203710
CAS Number: 57381-59-6