Phenyl trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅F₃O₃S Punto di ebollizione: 99…100 °C Densità: 1,396 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192399 CAS Number: 17763-67-6 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |