Stampa…
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4,4,4,4',4',4'-hexafluoro-DL-valinate, 4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline, ethyl ester
PC450233-1G PC450233-5G
APOSPC450233-1GEA 80 EUR
APOSPC450233-1G APOSPC450233-5G
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Formula: C₇H₉F₆NO₂
Peso molecolare: 253,15 g/mol
Punto di ebollizione: 70…72 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040845
CAS Number: 78185-92-9