Stampa…
1-(2-Fluorophenyl)propanol
Fornitore: Apollo Scientific
PC450219-10G PC450219-50G
APOSPC450219-10GEA 132 EUR
APOSPC450219-10G APOSPC450219-50G
1-(2-Fluorophenyl)propanol
1-(2-Fluorophenyl)propanol
Formula: C₉H₁₁FO
Peso molecolare: 154,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062368
CAS Number: 156022-15-0