Stampa…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropent-1-ene
PC4502-25G PC4502-5G
APOSPC4502-25GEA 764 EUR
APOSPC4502-25G APOSPC4502-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene 97%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-pentene
Formula: C₅H₃F₇
Peso molecolare: 196,07 g/mol
Punto di ebollizione: 30…31 °C
Densità: 1,3391 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 355-08-8
UN: 1993
ADR: 3,III