Stampa…
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC450146-1G PC450146-5G
APOSPC450146-1GEA 176 EUR
APOSPC450146-1G APOSPC450146-5G
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Formula: C₉H₇F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00561648
CAS Number: 384-46-3