Stampa…
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-nitro-5-(trifluoroacetamido)benzotrifluoride
PC450105-1G PC450105-5G
APOSPC450105-1GEA 139 EUR
APOSPC450105-1G APOSPC450105-5G
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₉H₃BrF₆N₂O₃
Peso molecolare: 381,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584783
CAS Number: 156425-51-3