Stampa…
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC450103-1G PC450103-250MG PC450103-5G
APOSPC450103-1GEA 72.7 EUR
APOSPC450103-1G APOSPC450103-250MG APOSPC450103-5G
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₃IN
Peso molecolare: 307,439 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024302
CAS Number: 887707-25-7