Stampa…
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC450085-1G PC450085-5G
APOSPC450085-1GEA 441 EUR
APOSPC450085-1G APOSPC450085-5G
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₉H₄BrF₆NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00607205
CAS Number: 156425-50-2