Stampa…
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450049-1G PC450049-5G
APOSPC450049-1GEA 205 EUR
APOSPC450049-1G APOSPC450049-5G
(1,1-Difluoropropyl)benzene
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Formula: C₉H₁₀F₂
Punto di ebollizione: 25 °C/2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14525542
CAS Number: 74185-83-4