Stampa…
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC450015-1G PC450015-5G
APOSPC450015-1GEA 190 EUR
APOSPC450015-1G APOSPC450015-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenol
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Peso molecolare: 208,9882 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12910487
CAS Number: 221220-99-1