Stampa…
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4500-1G PC4500-5G
APOSPC4500-1GEA 98.9 EUR
APOSPC4500-1G APOSPC4500-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol
Formula: C₅H₅F₇O
Peso molecolare: 214,08 g/mol
Punto di ebollizione: 101…102 °C
Densità: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039619
CAS Number: 375-14-4