Stampa…
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4496U-5G PC4496U-1G PC4496U-25G
APOSPC4496U-5GEA 93.1 EUR
APOSPC4496U-5G APOSPC4496U-1G APOSPC4496U-25G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane 94%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane
Formula: C₅H₄F₇I
Peso molecolare: 323,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00155834
CAS Number: 1513-88-8