Stampa…
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexan-1-ol
PC4496H-1G PC4496H-5G
APOSPC4496H-1GEA 80 EUR
APOSPC4496H-1G APOSPC4496H-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Formula: C₆H₇F₇O
Peso molecolare: 228,11 g/mol
Punto di ebollizione: 140…141 °C/745mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077554
CAS Number: 679-02-7