Stampa…
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4496G-1G PC4496G-5G
APOSPC4496G-1GEA 94.5 EUR
APOSPC4496G-1G APOSPC4496G-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexanoic acid
Formula: C₆H₅F₇O₂
Punto di fusione: 38…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077553
CAS Number: 356-02-5
UN: 3261
ADR: 8,III