Stampa…
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4496-100G PC4496-25G PC4496-5G
APOSPC4496-100GEA 782 EUR
APOSPC4496-100G APOSPC4496-25G APOSPC4496-5G
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione 97%
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
Formula: C₁₀H₁₁F₇O₂
Punto di ebollizione: 56…57 °C/10mmHg
Densità: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000435
CAS Number: 17587-22-3
EINECS: 241-556-6
UN: 1224
ADR: 3,III