1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Reagent for the derivatisation of amines and alcohols for GC analysis.
Formula:
C₇H₃F₇N₂O Punto di ebollizione: 158…163 °C Punto di fusione: 41548 °C Densità: 1,49 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 77 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00014503 CAS Number: 32477-35-3 EINECS: 251-063-8 |