2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,4-Dichloro-6-fluoro-quinoline
Formula:
C₉H₄Cl₂FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261383 CAS Number: 406204-74-8 |