Stampa…
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Fornitore: Apollo Scientific
PC449003-1G PC449003-5G PC449003-250MG
APOSPC449003-1GEA 121 EUR
APOSPC449003-1G APOSPC449003-5G APOSPC449003-250MG
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
1-Cyclopropyl-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formula: C₇H₇F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03419771
CAS Number: 30923-69-4