Heptafluorobutyryl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄ClF₇O Punto di ebollizione: 38…39 °C Densità: 1,556 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000707 CAS Number: 375-16-6 EINECS: 206-785-8 UN: 3265 ADR: 8,II |