4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₈H₄F₃NO₂ Punto di ebollizione: 78 °C/22mmHg Densità: 1,346 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00035702 CAS Number: 35037-73-1 EINECS: 252-328-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |