2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC4487-1G
PC4487-5G
APOSPC4487-1GEA
267
EUR
APOSPC4487-1G
APOSPC4487-5G
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₄BrCl₂FO Punto di fusione: 42…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09038425 CAS Number: 914635-49-7 UN: 3261 ADR: 8,III |