Stampa…
1-Chloro-2,3-difluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4486-1G PC4486-25G PC4486-5G
APOSPC4486-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4486-1G APOSPC4486-25G APOSPC4486-5G
1-Chloro-2,3-difluorobenzene
1-Chloro-2,3-difluorobenzene
Formula: C₆H₃ClF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112584
CAS Number: 36556-47-5
UN: 1993
ADR: 3,III