4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC4481-1G
PC4481-5G
PC4481-25G
PC4481-100G
APOSPC4481-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4481-1G
APOSPC4481-5G
APOSPC4481-25G
APOSPC4481-100G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol 97%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol
Formula:
C₆H₃BrClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631476 CAS Number: 161045-79-0 |