Stampa…
Trifluoromethanesulphonanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC448034-1G PC448034-5G PC448034-25G
APOSPC448034-1GEA 21.9 EUR
APOSPC448034-1G APOSPC448034-5G APOSPC448034-25G
Trifluoromethanesulphonanilide
Trifluoromethanesulphonanilide
Formula: C₇H₆F₃NO₂S
Punto di fusione: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00521820
CAS Number: 456-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III