Stampa…
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC448030-1G PC448030-5G
APOSPC448030-1GEA 51 EUR
APOSPC448030-1G APOSPC448030-5G
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇Cl₂FO
Peso molecolare: 209,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09863793
CAS Number: 877397-65-4