Stampa…
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC448014-1G PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA 161 EUR
APOSPC448014-1G APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formula: C8H5FN2O2
Peso molecolare: 180,140 g/mol
Punto di fusione: 299 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03840628
CAS Number: 1077-96-9