Stampa…
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
PC448011-1G PC448011-5G PC448011-25G
APOSPC448011-1GEA 66.7 EUR
APOSPC448011-1G APOSPC448011-5G APOSPC448011-25G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formula: C₇H₇F₂NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407973
CAS Number: 874781-09-6