Stampa…
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4479-1G PC4479-5G PC4479-25G
APOSPC4479-1GEA 286 EUR
APOSPC4479-1G APOSPC4479-5G APOSPC4479-25G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid 95+%
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]thio}acetic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂S
Peso molecolare: 237,2 g/mol
Punto di fusione: 140…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319255
CAS Number: 387350-44-9