Stampa…
Trifluoropyruvyl amide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4476-1G PC4476-250MG PC4476-100MG
APOSPC4476-1GEA 1020 EUR
APOSPC4476-1G APOSPC4476-250MG APOSPC4476-100MG
Trifluoropyruvyl amide
Trifluoropyruvyl amide
Formula: C₃H₂F₃NO₂
Peso molecolare: 141,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038369
CAS Number: 883500-27-4