Stampa…
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4473-1G PC4473-5G
APOSPC4473-1GEA 102 EUR
APOSPC4473-1G APOSPC4473-5G
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094245
CAS Number: 220607-75-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II