Heptafluorobutyric anhydride (HFAA) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
HFBA, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, Perfluorobutyric anhydride, HFAA
Useful for derivitisation of amines, alcohols, amino acids and other bioactive compounds for GC analysis.
Formula:
C₈F₁₄O₃ Punto di ebollizione: 106…107 °C Punto di fusione: –43 °C Densità: 1,665 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000432 CAS Number: 336-59-4 EINECS: 206-410-8 UN: 3265 ADR: 8,II |