Stampa…
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium 3-thiophenetrifluoroborate, Potassium trifluoro(thiophen-3-yl)borate
PC4467-100G PC4467-25G
APOSPC4467-100GEA 579 EUR
APOSPC4467-100G APOSPC4467-25G
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Formula: C₄H₃BF₃KS
Peso molecolare: 190,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701626
CAS Number: 192863-37-9