Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-(Trifluoromethyl)benzamide
PC446192-1G PC446192-5G
APOSPC446192-1GEA 251 EUR
APOSPC446192-1G APOSPC446192-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzamide 95+%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 268,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18089254
CAS Number: 1034690-74-8