Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorobenzamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446191-1G PC446191-5G
APOSPC446191-1GEA 251 EUR
APOSPC446191-1G APOSPC446191-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzamide 95+%
4-Bromo-2,6-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄BrF₂NO
Peso molecolare: 236,014 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13689151
CAS Number: 840481-49-4