Stampa…
4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446147-1G PC446147-5G
APOSPC446147-1GEA 125 EUR
APOSPC446147-1G APOSPC446147-5G
4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
4-Bromo-3-fluorobenzamide
Formula: C₇H₅BrFNO
Peso molecolare: 218,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409121
CAS Number: 759427-20-8