Stampa…
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC4461-1G PC4461-5G
APOSPC4461-1GEA 198 EUR
APOSPC4461-1G APOSPC4461-5G
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
alpha-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Punto di ebollizione: 76,5…77.5 °C/4.8mmHg
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038878
CAS Number: 15996-84-6
UN: 2735
ADR: 8,III