4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446096-1G
PC446096-500MG
PC446096-5G
APOSPC446096-1GEA
161
EUR
APOSPC446096-1G
APOSPC446096-500MG
APOSPC446096-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula:
C₆H₄ClF₃N₂ Peso molecolare: 196,5576 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03265399 CAS Number: 5993-98-6 |