Stampa…
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC446095-10G PC446095-1G PC446095-5G
APOSPC446095-10GEA 771 EUR
APOSPC446095-10G APOSPC446095-1G APOSPC446095-5G
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine 95+%
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Peso molecolare: 177,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00160470
CAS Number: 5734-63-4