Stampa…
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1,2-dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC446070-1G PC446070-5G
APOSPC446070-1GEA 201 EUR
APOSPC446070-1G APOSPC446070-5G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Formula: C₈H₇F₃N₂O₃
Peso molecolare: 236,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052077
CAS Number: 154934-97-1