Stampa…
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC446064-1G PC446064-5G
APOSPC446064-1GEA 201 EUR
APOSPC446064-1G APOSPC446064-5G
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Formula: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Peso molecolare: 292,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384848
CAS Number: 1300019-72-0