Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC446054-1G PC446054-5G
APOSPC446054-1GEA 183 EUR
APOSPC446054-1G APOSPC446054-5G
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₂S
Peso molecolare: 223,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07339052
CAS Number: 863668-07-9