Stampa…
(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
PC446051-1G PC446051-5G PC446051-10G
APOSPC446051-1GEA 102 EUR
APOSPC446051-1G APOSPC446051-5G APOSPC446051-10G
(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClF₃N₂O
Peso molecolare: 228,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782063
CAS Number: 133115-76-1