Stampa…
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC446045-1G PC446045-250MG
APOSPC446045-1GEA 91.6 EUR
APOSPC446045-1G APOSPC446045-250MG
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophen-2-yl]methanol
Formula: C₁₀H₇F₃OS
Peso molecolare: 232,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841028
CAS Number: 951122-90-0