Stampa…
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Trifluoromethyl-pyrimidine-4,6-diol, 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4,6-diol
PC446044-1G PC446044-5G
APOSPC446044-1GEA 176 EUR
APOSPC446044-1G APOSPC446044-5G
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂
Peso molecolare: 180,09 g/mol
Punto di fusione: 254…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02678234
CAS Number: 672-47-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III