Stampa…
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC446031-1G PC446031-5G
APOSPC446031-1GEA 168 EUR
APOSPC446031-1G APOSPC446031-5G
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₆ClFN₂
Peso molecolare: 184,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234909
CAS Number: 156144-42-2