Stampa…
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC446030-1G PC446030-5G
APOSPC446030-1GEA 187 EUR
APOSPC446030-1G APOSPC446030-5G
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₉H₆ClF₃N₂
Peso molecolare: 234,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234908
CAS Number: 107430-29-5