Stampa…
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC446021-1G PC446021-5G PC446021-10G
APOSPC446021-1GEA 125 EUR
APOSPC446021-1G APOSPC446021-5G APOSPC446021-10G
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-1-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₁F₃N₂O₂
Peso molecolare: 284,2339 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568308
CAS Number: 741717-63-5