Stampa…
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
Fornitore: Apollo Scientific
PC446019-1G PC446019-5G
APOSPC446019-1GEA 244 EUR
APOSPC446019-1G APOSPC446019-5G
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
1'-(5-Bromo-6-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)piperazine hydrobromide
Formula: C₁₀H₁₁Br₂ClF₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11052384
CAS Number: 1208081-40-6